Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Marke: Pyrex 1140/04D
65.09 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
- Erfüllt DIN ISO 24450
- Erlenmeyer-Muster
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
- Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
- Über volle Kapazität graduiert
- Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12385 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
110 mm | |
Konisch | |
Ja | |
29 |
100 ml | |
Ja | |
Ungefähre Graduierungen | |
Ja | |
64 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13