Learn More
Pyrex™ Uhrglas aus Borosilikatglas
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser. Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
Marke:  Pyrex 1060/10D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11926288
  • 223.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser.Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
  • Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
  • Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rund
Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
80 mm
Borosilikatglas
Uhrglas
Poliert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Uhrglas aus Borosilikatglas > Außendurchmesser: 80 mm