Learn More
Vakuum-Exsikkator aus Pyrex™ Borosilikatglas
Für den Einsatz unter Vakuum.
Marke:  Pyrex 1594/02D
Artikelnummer. 11975869
  • 418.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Zum Einsatz unter Vakuumbedingungen
  • Robuste Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Geschliffene Glasflansche
  • Abdeckung mit 24/29-Buchse für Exsikkator-Absperrhähne
  • Zwei verschiedene Größen – für Platten mit 150 mm oder 200 mm Durchmesser
  • Platten befestigt auf einer inneren Leiste im Sockel
  • Als Zubehör sind perforierte Metallplatte und Absperrhahn aus Rotaflo-Glas™/PTFE erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
24/29
Flansch: 170 mm
Vollständiger Exsikkator
85 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vakuum-Exsikkator aus Pyrex™ Borosilikatglas > Vakuum-Exsikkator aus Borosilikatglas