Learn More
Pyrex™ X100 REAKTIONSGLAS PYREX 20X200MM .
Vielseitige Reagenzgläser mit rundem Boden aus Borosilikat. Die Pyrex™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rundboden werden in Paketen von 100 geliefert.
Marke: Pyrex™ 612-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 100 Stück
Spezifikation
40 ml | |
Borosilikatglas | |
20 mm |
200 mm | |
100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ X100 REAKTIONSGLAS PYREX 20X200MM . > Kapazität: 40 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur