Learn More
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolben mit engem Hals ist DIN ISO1773-konform.
Marke: Pyrex 1130/30D
302.10 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit engem Hals sind DIN ISO 1773-konform.
- Erfüllt DIN ISO 1773
- Erlenmeyer-Muster
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion hergestellt
- Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
- Über volle Kapazität graduiert
- Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
- Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
Spezifikation
ISO 1773, DIN 12353 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
280 mm | |
Ja | |
166 mm |
2000 ml | |
Ja | |
Konisch | |
Ja | |
43 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14