Learn More
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolben mit engem Hals ist DIN ISO1773-konform.
Marke:  Pyrex 1130/20D
113.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912619
  • 134.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit engem Hals sind DIN ISO 1773-konform.
  • Erfüllt DIN ISO 1773 
  • Erlenmeyer-Muster
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion hergestellt
  • Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
  • Über volle Kapazität graduiert
  • Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, DIN 12353
Borosilikatglas, Pyrex™
180 mm
Ja
105 mm
500 ml
Ja
Konisch
Ja
29
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml