Learn More
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand
Mittelwandige Reagenzgläser mit Rand, hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleisten ein überragendes Leistungsverhalten im Vergleich zu neutralem Borosilikat- und Kalknatronglas sowie eine hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke:  Pyrex 1620/04M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12529485
  • 75.55 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für überlegenes Leistungsverhalten gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke mit Rand aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologische Kulturen.
  • Mitteldicke Wände mit Rand: für optimale Leistungsfähigkeit
  • Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen von bis zu 500 °C
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
75 mm
100/Packung
12 mm
6 ml
Borosilikatglas
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand > Kapazität: 6 ml