Learn More
KJELDHAL FLASK 150ML .
Marke: Pyrex S/3L2985
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
NF B 35004 | |
Borosilikatglas | |
Rund |
150 mL | |
275 mm | |
66 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KJELDHAL FLASK 150ML . > Kapazität: 150 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur