Learn More
Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Stopfen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Stopfen eignen sich optimal zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten und Lösungen.
190.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Austauschbarer Stopfen |
Menge | 10/Packung |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12693042
|
Pyrex
1628/06M |
13 mm | 100 mm | 5 ml |
190.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11347814
|
Pyrex
1628/10M |
18 mm | 125 mm | 10 ml |
205.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11357814
|
Pyrex
1628/18M |
22 mm | 150 mm | 25 ml |
212.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11367814
|
Pyrex
1628/22M |
26 mm | 200 mm | 50 ml |
277.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Weiße Email-Graduierungen zur visuellen Volumenbestimmungen
- Stopfen aus Polyethylen verhindern Tropfen und Leckagen
Spezifikation
Polyethylen | |
Austauschbarer Stopfen | |
Ja |
Borosilikatglas | |
10/Packung | |
Stopfen |