Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
Marke:  Pyrex™ 1137/02M
278.05 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11920905
  • 366.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
  • PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
  • Nach Erlenmeyer
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
  • Über die volle Kapazität graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SVL™ Phenol, PTFE-beschichtet mit Kautschukscheibe
Borosilikatglas, Pyrex™
Ungefähre Graduierungen
Ja
51 mm
50 ml
85 mm
Konisch
Schraubverschluss
22
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 50 ml