Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zeichnen sich durch weiße Emaille-Beschriftungen zur einfachen Volumenbestimmung sowie durch einen Polyethylenstopfen aus. Sie sind gemäß ISO 1042 und DIN 12664 auf die erforderlichen Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert und besitzen die Konformitätskennzeichnung H.
Marke: Pyrex 3151/12
53.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, haben eine weiße Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung und einen Stopfen aus Polyethylen.Konform mit ISO 1042 und DIN 12664 und gemäß der Toleranz kalibriert, die durch das United States Pharmacopoeia (USP) und das Konformitätszertifikat H vorgeschrieben ist.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuellen Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
- „H“-Konformität zertifiziert
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Beschriftungen in weißem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
Weiße Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±0.05 ml | |
A |
Polyethylen | |
50 ml | |
140 mm | |
Ja | |
12/21 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
0Minuten
36Sekunden
55