Learn More
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Flaschen, komplett mit Polypropylen-Schraubverschluss und tropffreiem Ausgussring
- Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
- Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe |
Material | Borosilikatglas |
Menge | 10/Pckg. |
Graduierungen | Weiß |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Form | Rund |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur