Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke: Corning™ 7079-5N
191.50 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Farben gemäß ISO-Normen
- Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
Spezifikation
Ja | |
Glas | |
0.1 ml | |
Rund | |
0,16 oz. | |
Serologische Pipette |
ASTM E714 | |
Ja | |
1 ml | |
Großpackung | |
5 ml | |
Ja |