Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7079-5N
345.09 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10252513
  • 394.12 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Farben gemäß ISO-Normen
  • Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Glas
0.1 ml
Rund
0,16 oz.
Serologische Pipette
ASTM E714
Ja
1 ml
Großpackung
5 ml
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten > 5 ml