Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10532822
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532822
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10532822
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC26501CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 16205-46-2
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00229214
InChI-Schlüssel HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795462
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >