Learn More
Pyrazin-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470993
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-97-5
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
MDL-Nummer MFCD00006130
InChI-Schlüssel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10237893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA13363.14,A13363.22
Chargennummer10237520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA13363.14,A13363.22
Chargennummer10142950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13363.14,A13363.22
ChargennummerJ7134A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13363.14,A13363.22
Chargennummer10235782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13363.14,A13363.22
Name des Produkts
Pyrazin-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >