Learn More
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazol, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15920112
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15920112 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Artikelnummer. 15920112
Marke: Honeywell Fluka R108125MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 21564-17-0
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg geliefert
Dichte 1.4 g/cm3
Siedepunkt 191 °C
Flammpunkt 189 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) FUNGIZIDE UND BAKTERIZIDE
Physikalische Form Flüssig
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazol, Honeywell Fluka™ >