Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer gemäß Gay-Lussac, angepasst mit Thermometer
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
279.00 CHF - 295.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10010231
|
Lenz Laborglasintrumente
05640013 |
10 ml |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10070261
|
Lenz Laborglasintrumente
05640028 |
50 ml |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
- Standard, justiert, laterale Kapillare
- Mit konischer Gelenkkappe NS 7/16
- Thermometer mit Gelenk NS 10/19
- Mit mattiertem Glasmaßstab (Messbereich:5-35 °C, Einheit:0,2 °C, Füllung: Alkohol)
- Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
- Genauigkeit:0,001 cm³
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |