Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05630228
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
- Stopfen oben geschliffen und poliert
- Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
- Genauigkeit:0,001 cm³
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Das angegebene Fassungsvermögen ist der Nennwert.
Spezifikation
50 ml | |
Borosilicate Glass (3.3) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst > 50 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction