Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05630222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385781
  • 91.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Stopfen oben geschliffen und poliert
  • Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
  • Genauigkeit:0,001 cm³
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Das angegebene Fassungsvermögen ist der Nennwert.
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas 3.3
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst > 25 ml