Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pyknometer
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05640022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345881
  • 286.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Spezifikation
Pyknometer
Gehäuse 25mL
Pyknometer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Pyknometer > Fassungsvermögen:25 ml; Mit Thermometer