Learn More
PYBOP™, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
134.67 CHF - 428.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 128625-52-5
Summenformel C18H28F6N6OP2
Molekulargewicht (g/mol) 520.39
MDL-Nummer MFCD00077411
InChI-Schlüssel VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724699
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yloxy(Tripyrrolidin-1-yl)Phosphanium;Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10581311
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
270720050
5 g
134.67 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10750951
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
270720250
25 g
428.13 CHF
25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
PYBOP™, 99 %, Thermo Scientific Chemicals