Learn More
Ansell Edmont™ Industrielle Nylonhandschuhe der Serie PX140 für leichte Beanspruchung
Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
Marke: Ansell Edmont™ C381090
27.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Leichter und dehnbarer Einsatz für eine optimale Passform und ein optimales Tragegefühl
- Gute Abriebfestigkeit durch die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche
- Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
- Tragekomfort und Geschicklichkeit
- Der belüftete Rücken sorgt dafür, dass die Hand natürlich atmen kann
Anwendungen:
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
Spezifikation
Nicht antistatisch, nicht silikonfrei | |
Weiß | |
Polyurethan, Nylon | |
9 | |
Nylon | |
Gehäuse PX140 | |
220 bis 260 mm |
Polyurethan | |
Nein | |
Industrielle Mehrzweck-Handschuhe | |
Strick | |
Farbe: Weiß | |
8.6 bis 10.2 Zoll |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08