Learn More
PX 12, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044942
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
PX 12, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044942
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18044942
Marke: Tocris Bioscience 2954/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioredoxin-1 inhibitor
Thioredoxin-1 (Trx-1) inhibitor; irreversibly inactivates Trx-1 as a substrate for reduction by thioredoxin reductase (TR); competitively inhibits the reduction of Trx-1 by TR (Ki = 30.8 μM). Attenuates expression of HIF-1α, VEGF and iNOS (IC50 values are 7.2, 10.4 and 18.1 μM respectively). Exhibits antitumor activity; directly inhibits tubulin in vitro and decreases tumor microvessel density in vivo.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141400-58-0
Summenformel C7H12N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 188.31
MDL-Nummer MFCD18086851
InChI-Schlüssel BPBPYQWMFCTCNG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-sec-butyldisulfanyl-1h-imidazole, 2-1-methylpropyl dithio-1h-imidazole, 2-butan-2-yldisulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-1-methylpropyl dithio, 1h-imidazole, 2-1-methylpropyl dithio, iv 2 compound, iv-2 compound, 1-methylpropyl-2-imidazolyl disulfide
PubChem CID 219104
IUPAC-Name 2-(butan-2-yldisulfanyl)-1H-imidazole
SMILES CCC(C)SSC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PX 12
Menge 50 mg
Formelmasse 188.31
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PX 12, Tocris Bioscience™ >