Learn More
Thermo Scientific™ PVDF-Transfermembran, 0.2 μm, 26.5 cm x 3.75 m
PVDF-Transfermembran, 0.2 μm, 26.5 cm x 3.75 m
Marke: Thermo Scientific™ 88520
591.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
550.69 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce PVDF-Transfermembranen bestehen aus hochwertigem Polyvinylidendifluorid und bieten ein hohes Bindungsvermögen für Proteine und Nukleinsäuren für Western-, Southern- und Northern-Blotting-Methoden. Diese PVDF-Membran hat eine Porengröße von 0.2 µm und ist ideal für den kolorimetrischen und Chemilumineszenz-Nachweis geeignet.Merkmale von PVDF-Membranen:
Unsere PVDF-(Polyvinyldifluorid)-Membranen sind gegenüber Verfärbung widerstandsfähiger als andere handelsübliche PVDF-Membranen und haben eine bessere Retention der adsorbierten Proteine als andere Arten von Transfermembranen, die für Western-Blotting eingesetzt werden, einschließlich Nitrocellulose. Diese Membran hat eine geringere Hintergrundfärbung und eine höhere Empfindlichkeit auf Fluoreszenz als reguläre PVDF- oder Nitrocellulose-Membranen.
Ähnliche Produkte
PVDF-Transfermembran, 0.45 μm, 26.5 cmx3.75 m
PVDF-Transfermembran, 0.45 μm, 10 cmx10 m
PVDF Transfermembran mit niedriger Fluoreszenz, 0.2 μm, 7 cmx8.4 cm
Spezifikation
PVDF-Transfermembran, 0.2 μm Porengröße, 26.5 cm x 3.75 m, Membranen bestehen aus qualitativ hochwertigen Polyvinylidendifluorid und bieten ein hohes Bindungsvermögen für Proteine und Nukleinsäuren für Western-, Southern- und Northern-Blotting-Methoden | |
Proteinassays und -analyse, Western Blotting, Proteinbiologie | |
1 Rolle | |
0.2μ m |