Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus PVDF, gerade
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -62 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Max. Operating Temperature (Metric) | 129 °C |
Produkttyp | Gerades Verbindungsstück |
Spezifikation
PVDF | |
10/Packung | |
Gerades Verbindungsstück |
-62 °C | |
129 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Stecknippel aus PVDF, gerade