Learn More
Masterflex™ PVDF-Sanitär-Reduzierstück, konzentrisch
Halten Sie die hygienischen Bedingungen in Ihren Prozessen aufrecht und reduzieren Sie gleichzeitig den Durchmesser.
Marke:  Masterflex™ 31808-14
Artikelnummer. 11799579
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt.
  • Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Geringe Auslaugfähigkeit.
  • Der Durchmesser konzentrischer Reduzierstücke verringert sich zur Mitte hin, sodass sich en konischer Zylinder bildet.
  • Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
  • Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Für Verbindungen im Hygienebereich
-40 °F
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
280 °F
PVDF-Sanitärreduzierstück, konzentrisch, 2 Zoll x 1 1/2 Zoll Klemmengröße
PVDF
-40 °C
2 Zoll x 1 1/2 Zoll
150 psi unter Umgebungsbedingungen bei Verwendung einer Kunststoffklemme im Stil von True Union
138 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ PVDF-Sanitär-Reduzierstück, konzentrisch > 2 Zoll x 1 1/2 Zoll