Learn More
Cole-Parmer™ Kynar
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke:  Cole-Parmer™ 01410-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795848
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Alle Standardmodelle verfügen entweder über ein Auf/Zu-Ventil (3⁄16 in. vernickelter Messingschlauchstutzen) oder ein Silikonseptum im Polypropylengehäuse.
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
85,7 l
PVDF
3 mil
762 mm
Probenbeutel
Ein/Aus-Ventil
71 °C
762 x 762 mm
762 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar > Größe (L x B): 762 x 762 mm