Learn More
Cole-Parmer™ Kynar
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke:  Cole-Parmer™ 01410-32
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770329
  • 52.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Alle Standardmodelle verfügen entweder über ein Auf/Zu-Ventil (3⁄16 in. vernickelter Messingschlauchstutzen) oder ein Silikonseptum im Polypropylengehäuse.
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
3,8 l
PVDF
3 mil
304,8 mm
Probenbeutel
Septumventil
71 °C
304.8 x 304.8 mm
304,8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar > Größe (L x B): 304.8 x 304.8 mm