Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-VERSCHRAUBUNG 1/8'MNPTX3,2MM 1/8'MNPTX3,2MM
Marke: Cole-Parmer™ 06385-80
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
-40 °C | |
Gerade | |
135 °C |
Für 0,125 in. Schlauch-AD | |
NPTM 0.125 in. | |
15 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVDF-VERSCHRAUBUNG 1/8'MNPTX3,2MM 1/8'MNPTX3,2MM > Gerade; passend für Schläuche mit 0,125 Zoll Außendurchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur