Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbinder aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
Marke: Buerkle™ 8712-0014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- PVDF
- Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
PVDF | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch Y | |
160 °C |
Autoklavierbar | |
13 bis 15 mm | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig | |
Y-Verbindungsstück |
Videos
-
Buerkle Cylindrical Y Connectors
Topsellers raccords et connecteurs
DateigrößeVersion: 898.3 kB
Topsellers Fittings und Verbinder
DateigrößeVersion: 899.3 kB
Topsellers fittings and connectors
DateigrößeVersion: 898.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF > Für Durchmesser:13 bis 15mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur