Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF
GREENER_CHOICE
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbinder aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
Marke:  Buerkle™ 8712-0012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10034920
  • 28.40 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • PVDF
  • Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
PVDF
10/Packung; 20/Scale
Zylindrisch Y
160 °C
Autoklavierbar
11 bis 13 mm
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Durchsichtig
Y-Verbindungsstück
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF > Für Durchmesser:11 bis 13mm