Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen, PVDF
GREENER_CHOICE
Diese T-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
10.40 CHF - 23.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10056341
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0004
3 bis 5 mm
10.40 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11882303
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0006
5 bis 7 mm
12.75 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11852313
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0008
7 bis 9 mm
15.50 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10086251
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0010
9 bis 11 mm
17.65 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10780812
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0012
11 bis 13 mm
19.70 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10056331
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8711-0014
13 bis 15 mm
23.10 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • PVDF
  • Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
PVDF
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Durchsichtig
T-Verbindungsstück
Autoklavierbar
10/Packung; 20/Scale
Zylindrisch T
160 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungen, PVDF