Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche
Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
38.48 CHF - 49.00 CHF
Specifications
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Farbe Farblos
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Innendurchmesser (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Innendurchmesser (metrisch) Price Quantity & Availability  
12375869
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
RPVCNT/15.9/10M
16 mm
38.48 CHF
10 Meter
Only null left
Verfügbar ab: 23-07-2025
Add to basket
12385869
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
RPVCNT/19.1/10M
19 mm
49.00 CHF
10 Meter
Only null left
Verfügbar ab: 23-07-2025
Add to basket
Description
Description
Alle Maße sind Richtwerte.
  • Transparent, farblos
  • Mit Terylen-Gewebe verstärkte Wand
  • Flexibel und dennoch hohe Eigenfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
Specifications
Specifications
PVC
10 m
Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Farblos
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ PVC-Schläuche