Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter Artikelnummer.: 11822633
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Artikelnummer. 11822633 Alle ansehen Bürkle Produkte
2000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11822633
Marke: Buerkle™ 03552000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochtransparentem PVC gewährleistet eine optimale Sicht und Stoßfestigkeit. Buerkle™ Weithalsbehälter aus PVC lassen sich dank ihrer weiten Öffnung leicht und sicher befüllen.
  • Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
  • Zum Transport von Proben
  • Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 190 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 69 mm
Material PVC
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 120 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 190 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter >