Learn More
Edmund Bühler GmbH™ PVC-Schiene für Stativgestell BEFESTIGUNGSKLAMMERN
Sechs Stützstangen für die Aufnahme von sechs Gefäßen. Zur Verwendung mit IRB 6 Stützbasis.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0052 091
Artikelnummer. 10408662
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stützstangen aus PVC
  • Zur Verwendung mit Stützbasis IRB 6
  • Befestigen von Klemmen für 6 Glasgefäße
Spezifikation
Spezifikation
Dreifußständer
PVC-Schiene
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ PVC-Schiene für Stativgestell BEFESTIGUNGSKLAMMERN > Kann verwendet werden mit: Dreifußständer