Learn More
Kartell™ PVC K30 Schläuche
Aus ungiftigem PVC. Kartell™ PVC K30 Schläuche sind flexibel und transparent.
Marke: Kartell™ 0389400
Beschreibung
Hergestellt aus ungiftigem PVC.Kartell™ K30 PVC-Schläuche sind biegsam und durchsichtig.
- Temperaturbereich: -5 bis 50 °C
- Cadmiumfrei
- Geeignet für den Transfer von Flüssigkeiten
Spezifikation
8 mm | |
12 mm | |
Für den Transfer von Flüssigkeiten | |
Je 1 x | |
50 °C |
PVC | |
20 m | |
-5 °C | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ PVC K30 Schläuche > ID:8mm; AD:12mm, Länge:20m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur