Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Hose Pictogram
23.55 CHF - 28.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material PVC
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 203 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15143279
Unterlagen ansehen
Brady™
817055
Bidirektional:
23.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15133279
Unterlagen ansehen
Brady™
817059
Panoramablick
28.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
203 mm
203,00 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
PVC
Innen- und Außenbereich
1,591 mm
-20 °C bis 70 °C
Global
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Hose Pictogram