Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Alarm Call Point
23.55 CHF - 28.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | PVC |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen- und Außenbereich |
Höhe (metrisch) | 203 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15193279
|
Brady™
817691 |
Bidirektional: |
23.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15173279
|
Brady™
817695 |
Panoramablick |
28.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
PVC | |
Innen- und Außenbereich | |
1,591 mm | |
-20 °C bis 70 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Alarm Call Point