Learn More
Cole-Parmer™ PVC-isolierte Thermoelementsonde
Verwenden Sie diese Sonden für Anwendungen, die eine isolierte Verbindung erfordern. Digi-Sense™ Typ-T PVC-isolierte Sonden mit Epoxid-beschichteter Spitze eignen sich ideal für kurzzeitiges Eintauchen.
Marke:  Cole-Parmer™ 08466-06
Artikelnummer. 11731349
  • 34.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett. Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger.
  • Sonden mit exponiertem Anschluss werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen
  • Sonden des Typs J mit exponiertem Anschluss dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sie rosten
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
Thermoelement-Sonde
20.3 cm
–200 bis 105 °C
Zur Kurzzeitimmersion verwendet
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVC-isolierte Thermoelementsonde > Temperaturbereich: -200 bis 105 °C