Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Marke: Gilson™ F117968
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PVC
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PVC | |
300 cm | |
Allgemeine Anwendung | |
39 ml/min | |
Durchsichtig | |
Verlängerungsschläuche |
2.79 mm | |
4.5 mm | |
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen | |
Je 1 x | |
Niedrig | |
94 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC > Innendurchmesser: 2.79 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur