Learn More
BRAND™ Bürettenklemme, Aluminium-Druckguss für 2 Büretten, mit Rollenhalterung
Zwei Büretten bis 50 ml können in Sekundenschnelle montiert werden. PVC-beschichtete Klemmen sorgen für einen sicheren Halt. Komfortable Höhenverstellung Graduierungen bleiben sichtbar.
Marke:  BRAND™ 578000
86.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11603249
  • 88.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Aluminium-Druckguss-Konstruktion
  • Mit Rollenbefestigung
  • PVC-beschichtete Klemmen
  • Zur Verwendung mit 2 Büretten
  • Sehr robuste Ausführung, einfach zu bedienen
  • Integrierter Trägerverbinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Büretten
Je 1
Bürettenklammer
Aluminiumdruckguss
Rollenmontage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Bürettenklemme, Aluminium-Druckguss für 2 Büretten, mit Rollenhalterung > Zur Verwendung mit 2 Büretten