Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Druckkappen
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas für Druckverschlüsse sind in verschiedenen Größen lieferbar. Fisherbrand™ Schraubverschlüsse aus Polyethylen sind separat lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 15314779
94.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Große Kapazitätsauswahl aus einer Vielzahl an Größen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ Druckverschlusskappen aus Polyethylen für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Druckkappe | |
8 mm |
11 mm | |
1.75 ml | |
36 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14