Learn More
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten
Entwickelt für die Verwendung mit der PURUS™ Biohybrid™ Matte, um ein System zu schaffen, das in allen kritischen Bereichen, in denen eine direkte Haftung von Matten auf einer Bodenbelagoberfläche nicht zulässig ist, einfach zu verwenden ist.
Marke:  PURUS™ PF 2638 01 W 00
Artikelnummer. 15362002
  • 177.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
  • Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
  • Passend für alle PURUS™ Biohybrid™ Matten
  • Robust und langlebig
  • Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
  • Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent
Spezifikation
Spezifikation
660 x 965 mm
610 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™-Matten
Weiß
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
3,175 mm
Polystyrol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten > 660 x 965 mm