Learn More
PURUS™ Rahmen für EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
Entwickelt für die Verwendung mit der PURUS™ EnviroTack™ Matte, um ein System zu schaffen, das in allen kritischen Bereichen, in denen eine direkte Haftung von Matten auf einer Bodenbelagoberfläche nicht zulässig ist, einfach zu verwenden ist.
131.00 CHF - 277.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15342002
|
PURUS™
PF 2038 01 W 00 |
508 x 965 mm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15352002
|
PURUS™
PF 2047 01 W 00 |
508 x 1194 mm |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15157162
|
PURUS™
PF 2847 01 W 00 |
711 x 1194 mm |
201.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15382002
|
PURUS™
PF 3847 01 W 00 |
965 x 1194 mm |
277.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
- Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
- Passend für alle PURUS™ EnviroTack™ Matten
- Robust und langlebig
- Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
- Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent
- Anpassung verfügbar: Fordern Sie bitte genauere Informationen an
Spezifikation
Weiß |