Learn More
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten
Entwickelt für die Verwendung mit der PURUS™ EnviroTack™ Matte, um ein System zu schaffen, das in allen kritischen Bereichen, in denen eine direkte Haftung von Matten auf einer Bodenbelagoberfläche nicht zulässig ist, einfach zu verwenden ist.
Marke:  PURUS™ PF 3838 01 W 00
Artikelnummer. 15372002
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
  • Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
  • Passend für alle PURUS&trade Biohybrid&trade Matten
  • Robust und langlebig
  • Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
  • Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent
Spezifikation
Spezifikation
965 x 965 mm
914 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™-Matten
Weiß
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
3,175 mm
Polystyrol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten > 965 x 965 mm