Learn More
PURUS™ 60-Layer EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
129.00 CHF - 290.16 CHF
Spezifikation
Material LDPE-Mischung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 23
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15311982
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2645 64 G
Grau 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 in.) Normale Haftkraft
197.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15763619
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2430 64 W
Weiß 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 in.) Normale Haftkraft
180.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15361992
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3645 64 B
Blau 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.) Normale Haftkraft
250.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15311962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1836 64 B
Blau 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in.) Normale Haftkraft
129.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15321962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1836 64 G
Grau 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in.) Normale Haftkraft
129.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15371962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1845 64 B
Blau 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 in.) Normale Haftkraft
144.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15381962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1845 64 G
Grau 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 in.) Normale Haftkraft
144.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15743619
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2430 64 B
Blau 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 in.) Normale Haftkraft
180.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15753619
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2430 64 G
Grau 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 in.) Normale Haftkraft
180.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15391962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1845 64 W
Weiß 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 in.) Normale Haftkraft
154.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15331972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2436 64 B
Blau 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 in.) Normale Haftkraft
137.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15341972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2436 64 G
Grau 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 in.) Normale Haftkraft
137.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15351972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2436 64 W
Weiß 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 in.) Normale Haftkraft
159.12 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15381972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2645 64 B
Blau 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 in.) Normale Haftkraft
197.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15321982
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2645 64 W
Weiß 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 in.) Normale Haftkraft
205.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15381982
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3636 64 B
Blau 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) Normale Haftkraft
219.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15371992
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3645 64 G
Grau 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.) Normale Haftkraft
250.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15331962
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 1836 64 W
Weiß 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in.) Normale Haftkraft
134.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15391992
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3645 64 W-HT
Weiß 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.) Hohe Haftkraft
250.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15381992
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3645 64 W
Weiß 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 in.) Normale Haftkraft
290.16 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15391982
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 3636 64 G
Grau 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) Normale Haftkraft
219.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15391972
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2645 64 B-HT
Blau 66 x 114,3 cm (26 x 45 in.) Hohe Haftkraft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15331982
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
PS 2645 64 W-HT
Weiß 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 in.) Hohe Haftkraft
197.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
  • Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
  • Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Certifications
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Spezifikation
LDPE-Mischung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ 60-Layer EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten