Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
Marke: PURUS™ PS 1845 38 W
Beschreibung
- Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Certifications
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte | |
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation | |
Normale Haftkraft | |
Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm | |
LDPE-Mischung |
457 x 1143 mm | |
30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton | |
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | |
Weiß |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0331 | Konformitätsbescheinigung | 26/05/2025 | PS 1845 38 W |
UT0305 | Konformitätsbescheinigung | 22/04/2025 | PS 1845 38 W |
UT0304 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | PS 1845 38 W |
UT0295 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | PS 1845 38 W |
UT0261 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | PS 1845 38 W |