Learn More
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots provide flexible and lightweight protection and cold insulation and feature a steel toe cap for protection.
94.69 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Green |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agriculture/Farming |
Auskleidungsmaterial | Polyamide |
Sohleneigenschaften | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
Sohlenmaterial | Purofort™ |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15849226
|
Euro Protection™
9PUSG37 |
37 | N/A | ||||||
15859226
|
Euro Protection™
9PUSG38 |
38 | N/A | ||||||
15869226
|
Euro Protection™
9PUSG39 |
39 | N/A | ||||||
15879226
|
Euro Protection™
9PUSG40 |
40 | N/A | ||||||
15889226
|
Euro Protection™
9PUSG41 |
41 | N/A | ||||||
15899226
|
Euro Protection™
9PUSG42 |
42 | N/A | ||||||
15809236
|
Euro Protection™
9PUSG43 |
43 | N/A | ||||||
15819236
|
Euro Protection™
9PUSG44 |
44 | N/A | ||||||
15829236
|
Euro Protection™
9PUSG45 |
45 | N/A | ||||||
15839236
|
Euro Protection™
9PUSG46 |
46 | N/A | ||||||
15849236
|
Euro Protection™
9PUSG47 |
47 | N/A | ||||||
15859236
|
Euro Protection™
9PUSG48 |
48 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Flexible and lightweight for use all day long
- Cold insulation
- Tear and wear resistant
- Purofort™ upper
- Polyamide lining
- Polyurethane insole
- Steel toe cap
- Steel, puncture-resistant sole
- Purofort™ outsole
- Suitable for use in farming industry
Spezifikation
Green | |
Polyamide | |
Purofort™ | |
900 g per boot in size 9.5 | |
Safety Boot |
Agriculture/Farming | |
Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. | |
Stahl | |
EN ISO 20345: 2011 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots