Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe) Artikelnummer.: 17814891
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe)
Artikelnummer. 17814891
Small
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17814891
Marke: HALYARD™ LFS511SM
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PUREZERO™ LIFE SCIENCE Handschuhsortiment enthält fünf Nitrilhandschuhe in drei Schutzstufen. Für den Einsatz in Laboratorien, Forschungsumgebungen und reinen Bereichen mit Anwendungen in der Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und Lebensmittelverarbeitung.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
  • Umfassende Tests und Standards
  • Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
  • 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
  • Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
  • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
  • Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
  • Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
  • PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
  • Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
  • Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
  • Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
  • Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Laboratory
AQL 1
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 cm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Small
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3.5 mil
Dicke (metrisch) 0.09 cm
FDA 510 (k) Yes
Art der Handschuhstulpe Beaded
Modell LFS511SM
Serie LFS511
Zugfestigkeit 20 MPa (Target)
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe) >